CAS RN 208038-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido quenodesoxicólico 24-Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 208038-27-1 Fórmula molecular: C30H48O10 Peso molecular (g/mol): 568.7 Sinónimo: 1-[(3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oate] β-D-Glucopyranuronic Acid; Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico SMILES: O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]([H])([C@H](C)CCC(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)=O)CC4)(C)CC3