CAS RN 2079923-77-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Hidroxipireno-d9 Beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 2079923-77-4 Fórmula molecular: C22H9D9O7 Peso molecular (g/mol): 403.43 Sinónimo: 1-Pyrenyl-d9 β-D-Glucopyranosiduronic Acid,1-Hydroxypyrene-d9 Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-((pireno-1-il-d9)oxi)tetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico SMILES: O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC1=C([2H])C([2H])=C(C2=C1C([2H])=C3[2H])C([2H])=C([2H])C4=C2C3=C([2H])C([2H])=C4[2H])[C@@H]5O)[C@@H]5O