accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NClNCH3H3CH3CH3CH3CI(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 207399-07-3

IUPAC Nombre: 2-(2-{2-chloro-3-[2-(3,3-dimethyl-1-propyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-ylidene)ethylidene]cyclohex-1-en-1-yl}ethenyl)-3,3-dimethyl-1-propyl-3H-indol-1-ium iodide
Sinónimos: 2-(2-{2-chloro-3-[2-(3,3-dimethyl-1-propylindol-2-ylidene)ethylidene]cyclohex-1-en-1-yl}ethenyl)-3,3-dimethyl-1-propylindol-1-ium iodide
Peso molecular (g/mol): 667.12
Fórmula molecular: C36H44ClIN2
InChi Key: IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].CCCN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C1=CC=C1CCCC(C=CC2=[N+](CCC)C3=CC=CC=C3C2(C)C)=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados