CAS RN 20736-09-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Saikosaponin A, TRC
CAS: 20736-09-8 Fórmula molecular: C42 H68 O13 Peso molecular (g/mol): 780.98 Sinónimo: β-D-Galactopyranoside, (3β,4α,16β)-13,28-epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O-β-D-glucopyranosyl-,Saikosaponin A (8CI),(3β,4α,16β)-13,28-Epoxy-16,23-dihydroxyolean-11-en-3-yl 6-deoxy-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-galactopyranoside,Oleanane, β-D-galactopyranoside deriv.,Salikosaponin A SMILES: C[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]3CCC4(C)C(CCC5(C)C4C=CC67OCC8(CCC(C)(C)CC68)[C@@H](O)CC57C)[C@]3(C)CO)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O