CAS RN 2062656-92-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2,3-Diketogulónico Sal de Potasio (grado técnico), TRC
CAS: 2062656-92-0 Fórmula molecular: C6 H7 O7 . K Peso molecular (g/mol): 230.21 Sinónimo: 2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt (Technical Grade),Potassium (4R,5S)-4,5,6-Trihydroxy-2,3-dioxohexanoate Nombre IUPAC: potasio; (4R,5S)-4,5,6-trihidroxi-2,3-dioxo-hexanoato SMILES: [K+].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)C(=O)C(=O)[O-]