CAS RN 2054858-86-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,7-Dicloror Hidroxicloroquina, TRC
CAS: 2054858-86-3 Fórmula molecular: C18H25Cl2N3O Peso molecular (g/mol): 370.32 Sinónimo: 2-((4-((3,7-Dichloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol SMILES: CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1Cl)C