CAS RN 2052306-13-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ TBK1 PROTAC™ 3i
Potent TANK-binding kinase 1 (TBK1) PROTAC™