accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl

CAS RN 2050-67-1

IUPAC Nombre: 3,3'-dichloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 3,3'-dichlorobiphenyl
Peso molecular (g/mol): 223.1
Fórmula molecular: C12H8Cl2
InChi Key: KTXUOWUHFLBZPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(=CC=C1)C1=CC(Cl)=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados