CAS RN 20491-53-6
IUPAC Nombre:
bis(propan-2-yl)phosphane
Sinónimos:
diisopropylphosphane
Peso molecular (g/mol):
118.16
Fórmula molecular:
C6H15P
InChi Key:
WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)PC(C)C
1
–
2
de
2
resultados
1
Diisopropilfosfina, solución al 10 % de peso en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20491-53-6 | C6H15P | 118.16 g/mol