CAS RN 204451-50-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de Dihidrocloruro de L-Lisina-15N, TRC
CAS: 204451-50-3 Fórmula molecular: C6H14N15NO2 • 2(HCl) Peso molecular (g/mol): 147.1823646 Sinónimo: L-Lysine Dihydrochloride α-15N SMILES: NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.Cl.Cl