CAS RN 204254-96-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(3R,4S,5S)-4,5-Epoxi-3-(1-etilpropoxi)ciclohex-1-eno-1-carboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3R,4S,5S)-4,5-Epoxi-3-(1-etilpropoxi)ciclohex-1-eno-1-carboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.