CAS RN 2042194-73-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monocarboxy isononyl ftalato, TRC
CAS: 2042194-73-8 Fórmula molecular: C18H24O6 Peso molecular (g/mol): 336.38 Sinónimo: 2-(((9-Carboxynonyl)oxy)carbonyl)benzoic Acid Nombre IUPAC: 2-(9-carboxino oxicarbonil)ácido benzoico SMILES: OC(=O)CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O