accessibility menu, dialog, popup

UserName

CuSeCu

CAS RN 20405-64-5

IUPAC Nombre: (cuprioselanyl)copper
Sinónimos: copper selenide
Peso molecular (g/mol): 206.06
Fórmula molecular: Cu2Se
InChi Key: KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cu][Se][Cu]
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados