CAS RN 2040305-05-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Desetoxi-2-etoxi-Dapagliflozina, >90%, TRC
CAS: 2040305-05-1 Fórmula molecular: C21H25ClO6 Peso molecular (g/mol): 408.87 Sinónimo: 2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(2-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol,Dapagliflozin Ortho Isomer Nombre IUPAC: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(2-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol SMILES: CCOc1ccccc1Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O