accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClONCl

CAS RN 20295-64-1

IUPAC Nombre: hydrogen 2-chloropyridin-1-ium-1-olate chloride
Sinónimos: hydrogen 2-chloropyridin-1-ium-1-olate chloride
Peso molecular (g/mol): 166
Fórmula molecular: C5H5Cl2NO
InChi Key: GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].[O-][N+]1=CC=CC=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados