accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNOClOClI(E/Z)

CAS RN 202796-42-7

IUPAC Nombre: 1-[(cyclooct-1-en-1-yl)methyl]-4-(2,7-dichloro-9H-xanthene-9-amido)-1-ethylpiperidin-1-ium iodide
Sinónimos: 1-(cyclooct-1-en-1-ylmethyl)-4-(2,7-dichloro-9H-xanthene-9-amido)-1-ethylpiperidin-1-ium iodide
Peso molecular (g/mol): 655.44
Fórmula molecular: C30H37Cl2IN2O2
InChi Key: FOAFBMYSXIGAOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [I-].CC[N+]1(CC2=CCCCCCC2)CCC(CC1)NC(=O)C1C2=C(OC3=C1C=C(Cl)C=C3)C=CC(Cl)=C2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados