accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClOOHO

CAS RN 202480-67-9

IUPAC Nombre: 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
Sinónimos: rhodia pennamine D miracle netagrone emulsamine E-3 brush-rhap scott's 4-XD weed control caswell no. 315 green cross weed-no-more "80" ipaner
Peso molecular (g/mol): 221.03
Fórmula molecular: C8H6Cl2O3
InChi Key: OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)COC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados