CAS RN 20243-81-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
P-Desthioxo, P-Oxo Bensulide, TRC
CAS: 20243-81-6 Fórmula molecular: C14 H24 N O5 P S2 Peso molecular (g/mol): 381.45 Sinónimo: Phosphorothioic acid, O,O-diisopropyl ester, S-ester with N-(2-mercaptoethyl)benzenesulfonamide (8CI),O,O-Bis(1-methylethyl) S-[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl] phosphorothioate Nombre IUPAC: N-[2-di(propan-2-iloxi)fosforilsulfanilletil]benzenosulfonamida SMILES: CC(C)OP(=O)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1