CAS RN 202407-26-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Tirosina-13C9,15N, TRC
CAS: 202407-26-9 Fórmula molecular: 13C9 H11 15N O3 Peso molecular (g/mol): 191.1158 Sinónimo: L-Tyrosine-carboxy,α,β,1,2,3,4,5,6-13C9-15N,L-Tyrosine-13C9-15N (9CI),L-[13C9,15N]-Tyrosine,(2S)-2-(Amino-15N)-3-(4-hydroxyphenyl-1,2,3,4,5,6-13C6)propanoic-1,2,3-13C3 acid,4-Hydroxyphenyl-13C6-L-alanine-13C3-15N,β-(p-Hydroxyphenyl)alanine-13C9,15N,L-Tyrosine-13C9,15N Nombre IUPAC: (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)(1,2,3-^{13}C_{3})ácido propanoico SMILES: [15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](=O)O