CAS RN 201740-88-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Histidina Clorhidrato Hidratado (<5% D) (13C6, 97-99%), TRC
CAS: 201740-88-7 Fórmula molecular: 13C6H9N3O2 • (HCl) • (H2O) Peso molecular (g/mol): 215.58671 Sinónimo: L-Histidine-carboxy,α,β,2,4,5-13C6, hydrochloride, hydrate (1:1:1) (ACI),L-Histidine-13C6, monohydrochloride, monohydrate (9CI),L-Histidine-13C6 monohydrochloride monohydrate,2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl-2,4,5-13C3)propanoic-1,2,3-13C3 acid monohydrochloride monohydrate Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-((2,4,5-^{13}C_{3})1H-imidazol-4-il)(1,2,3-^{13}C_{3})ácido propanoico; hidratarse; Cloruro SMILES: O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](=O)O