CAS RN 200509-41-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Quizalofop-tefuryl, TRC
CAS: 200509-41-7 Fórmula molecular: C22 H21 Cl N2 O5 Peso molecular (g/mol): 428.87 Sinónimo: C 4874,Pantera,Pantera 45EC,Quizalofop P tefuryl,Quizalofop-P-tefuryl,UBI-C 4874,Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, (2R)- (9CI, ACI) Nombre IUPAC: oxolan-2-ilmetil (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalina-2-il)oxifenoxi]propanoato SMILES: C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4