accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHOOOHOOHH2O

CAS RN 199926-39-1

IUPAC Nombre: 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
Sinónimos: 4-oxo-1H-pyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
Peso molecular (g/mol): 201.13
Fórmula molecular: C7H7NO6
InChi Key: SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados