accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOHOHOOOOOHOHOHHOOHOOOOOHNNHNNHNHHNHNH2N(S)(S)(S)(R)(S)(S)(S)(R)(S)(R)(R)(R)(S)(S)H3CH3CH3CH3CHHHHH

CAS RN 198706-35-3

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)