CAS RN 1968-40-7
IUPAC Nombre:
ethyl pent-4-enoate
Sinónimos:
ethyl pent-4-enoate
Peso molecular (g/mol):
128.17
Fórmula molecular:
C7H12O2
InChi Key:
PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)CCC=C
1
–
1
de
1
resultados
1
Etilo 4-pentanoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1968-40-7 Fórmula molecular: C7H12O2 Peso molecular (g/mol): 128.171 Número MDL: MFCD00036562 Clave InChI: PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: ethyl 4-pentenoate,4-pentenoic acid ethyl ester,4-pentenoic acid, ethyl ester,ethyl pent-4-en-1-oate,unii-210um0f8jp,4-ethoxycarbonylbut-1-ene,pent-4-enoic acid ethyl ester,ethyl allylacetate,ethyl 4-pentenate,ethylpent-4-enoate PubChem CID: 74786 Nombre IUPAC: pent-4-anoato de etilo SMILES: CCOC(=O)CCC=C