accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOHN

CAS RN 19621-92-2

IUPAC Nombre: 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylate
Sinónimos: 6-oxo-1H-pyridine-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 138.1
Fórmula molecular: C6H4NO3
InChi Key: VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC=CC(=O)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados