CAS RN 195716-50-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-[(1R)-1-hidroxi-2-[[4-[4-(fenilmetoxi)fenil]butil]amino]etil]-1,2-bencenodiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[(1R)-1-hidroxi-2-[[4-[4-(fenilmetoxi)fenil]butil]amino]etil]-1,2-bencenodiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-[(1R)-1-hidroxi-2-[[4-[4-(fenilmetoxi)fenil]butil]amino]etil]-1,2-bencenodiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.