CAS RN 1947348-42-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ BOP
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; preferentially mobilizes HSCs