CAS RN 1945-53-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Palustro, TRC
CAS: 1945-53-5 Fórmula molecular: C20 H30 O2 Peso molecular (g/mol): 302.45 Sinónimo: 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,9,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4aβ,10aα)]-,Palustric acid (6CI),Podocarpa-8,13-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- (8CI),(1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,5,6,9,10,10a-Decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid,8,13-Abietadien-18-oic acid,NSC 148945 Nombre IUPAC: (1R,4aS,10aR)-1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,5,6,9,10,10a-octahidrofenantrureno-1-ácido carboxílico SMILES: CC(C)C1=CC2=C(CC1)[C@@]3(C)CCC[C@](C)([C@@H]3CC2)C(=O)O