CAS RN 192704-82-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
11α ,12α -Epoxi-7α -(metoxicarbonil)-3-oxo-17α -pregn-4-eno-21,17-carbolactona, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Lactona del ácido (7alfa,11alfa,12alfa,17alfa)-11,12-epoxi-17-hidroxi-3-oxo-pregn-4-eno-7,21-dicarboxílico, éster metílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Lactona del ácido (7alfa,11alfa,12alfa,17alfa)-11,12-epoxi-17-hidroxi-3-oxo-pregn-4-eno-7,21-dicarboxílico, éster metílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.