CAS RN 192447-02-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(11Beta,16Alpha)-9-Bromo-21-[(etoxicarbonil)oxi]-11-(formiloxi)-17-hidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(11Beta,16Alpha)-9-Bromo-21-[(etoxicarbonil)oxi]-11-(formiloxi)-17-hidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(11Beta,16Alpha)-9-Bromo-21-[(etoxicarbonil)oxi]-11-(formiloxi)-17-hidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.