accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNOOIIII

CAS RN 19231-60-8

IUPAC Nombre: 2-(4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)acetic acid
Sinónimos: (4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl)acetic acid
Peso molecular (g/mol): 708.76
Fórmula molecular: C10H3I4NO4
InChi Key: FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CN1C(=O)C2=C(C1=O)C(I)=C(I)C(I)=C2I

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados