CAS RN 1922968-39-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico de N-[(3a,5b,6a,7a)-6-etil-3,7-dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico de N-[(3Alfa,5Beta,6Alfa,7Alfa)-6-Etil-3,7-dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico de N-[(3Alfa,5Beta,6Alfa,7Alfa)-6-Etil-3,7-dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.