CAS RN 19129-92-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil-2-bromopentanoato, TRC
CAS: 19129-92-1 Fórmula molecular: C6H11BrO2 Peso molecular (g/mol): 195.05 Sinónimo: (±)-Methyl 2-Bromopentanoate,2-Bromovaleric Acid Methyl Ester,Methyl 2-Bromopentanoate,Methyl alpha-Bromopentanoate,Methyl alpha-Bromovalerate Nombre IUPAC: Metil 2-bromopentanoato SMILES: CCCC(Br)C(=O)OC