accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHN

CAS RN 1912-33-0

IUPAC Nombre: methyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate
Sinónimos: methyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate
Peso molecular (g/mol): 189.21
Fórmula molecular: C11H11NO2
InChi Key: KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados