CAS RN 190662-30-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(17alfa)-3,3-[1,2-etanodiilbis(oxi)]-17-hidroxi-19-norpregna-5(10),9(11)-dieno-21-nitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(17alfa)-3,3-[1,2-etanodiilbis(oxi)]-17-hidroxi-19-norpregna-5(10),9(11)-dieno-21-nitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(17alfa)-3,3-[1,2-etanodiilbis(oxi)]-17-hidroxi-19-norpregna-5(10),9(11)-dieno-21-nitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.