CAS RN 18940-72-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietilo 4,5-Tiazoledicarboxilato, TRC
CAS: 18940-72-2 Fórmula molecular: C9H11NO4S Peso molecular (g/mol): 229.25 Sinónimo: 4,5-Thiazoledicarboxylic Acid Diethyl Ester (8CI,9CI) Nombre IUPAC: Dietilo 1,3-tiazol-4,5-dicarboxilato SMILES: CCOC(=O)c1ncsc1C(=O)OCC