CAS RN 189061-11-8
IUPAC Nombre:
N-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl}-9H-fluorene-2-carboxamide hydrochloride
Sinónimos:
N-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl}-9H-fluorene-2-carboxamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
530.92
Fórmula molecular:
C28H30Cl3N3O
InChi Key:
PFIWYJNBKGCVFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.ClC1=CC=CC(N2CCN(CCCCNC(=O)C3=CC4=C(C=C3)C3=CC=CC=C3C4)CC2)=C1Cl
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ NGB 2904
CAS: 189061-11-8 Fórmula molecular: C28H30Cl3N3O