CAS RN 1888-94-4
IUPAC Nombre:
2-chloroethyl 2-methylprop-2-enoate
Sinónimos:
2-chloroethyl 2-methylprop-2-enoate
Peso molecular (g/mol):
148.59
Fórmula molecular:
C6H9ClO2
InChi Key:
GPOGMJLHWQHEGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=C)C(=O)OCCCl
1
–
1
de
1
resultados
1
Metacrilato de 2-cloroetilo, 97 %, estabilizado con 500 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1888-94-4 Fórmula molecular: C6H9ClO2 Peso molecular (g/mol): 148.59 Número MDL: MFCD00045291 Clave InChI: GPOGMJLHWQHEGF-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-chloroethyl methacrylate,chloroethyl methacrylate,methacrylic acid, 2-chloroethyl ester,2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-chloroethyl ester,.beta.-chloroethyl methacrylate,methacrylic acid beta-chloroethyl ester,methacrylic acid .beta.-chloroethyl ester,acmc-20anxx,chloroethylmethacrylate,2-chloroethylmethacrylate PubChem CID: 15905 Nombre IUPAC: 2-metilprop-2-enoato de 2-cloroetilo SMILES: CC(=C)C(=O)OCCCl