CAS RN 18840-45-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Disulfuro de L-Cisteína-D-penicilamina, TRC
CAS: 18840-45-4 Fórmula molecular: C8H16N2O4S2 Peso molecular (g/mol): 268.35 Sinónimo: 3-[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]dithio]-D-valine,3,3-Dimethyl-3,3'-dithiodialanine,(R)-3-[(2-Amino-2-carboxyethyl)dithio]-D-valine,3-[(L-2-Amino-2-carboxyethyl)dithio]-D-valine,Penicillamine Cysteine Disulfide Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]dissulfanil]-3-ácido metilbutanoico SMILES: CC(C)([C@H](C(=O)O)N)SSC[C@@H](C(=O)O)N