CAS RN 188357-34-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Óxido de etilo 2,3-di-O-bencil-4,6-O-bencilideno-1-desoxi-1-tio-aD-manopiranósido S, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Óxido de etilo 2,3-di-O-bencil-4,6-O-bencilideno-1-desoxi-1-tio-aD-manopiranósido S, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Óxido de etilo 2,3-di-O-bencil-4,6-O-bencilideno-1-desoxi-1-tio-alfa-D-manopiranósido S, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.