accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3NNOCH3H3CCH3CH3CH3H3COH3CH3CCH3Co(E/Z)(E/Z)

CAS RN 188264-84-8

IUPAC Nombre: λ²-cobalt(2+) 2,4-di-tert-butyl-6-{[(2-{[(3,5-di-tert-butyl-2-oxidophenyl)methylidene]amino}cyclohexyl)imino]methyl}benzen-1-olate
Sinónimos: λ²-cobalt(2+) 2,4-di-tert-butyl-6-{[(2-{[(3,5-di-tert-butyl-2-oxidophenyl)methylidene]amino}cyclohexyl)imino]methyl}benzenolate
Peso molecular (g/mol): 603.76
Fórmula molecular: C36H52CoN2O2
InChi Key: ZFWPDJKMASHRPT-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Co++].CC(C)(C)C1=CC(=C([O-])C(C=NC2CCCCC2N=CC2=CC(=CC(=C2[O-])C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados