accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOCl

CAS RN 1878-65-5

IUPAC Nombre: 2-(3-chlorophenyl)acetic acid
Sinónimos: M-chlorophenylacetic acid
Peso molecular (g/mol): 170.59
Fórmula molecular: C8H7ClO2
InChi Key: WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)