CAS RN 1867107-62-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ RA 2
Potent negative modulator of KCa2.3 and KCa3.1 channels