CAS RN 185304-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Etil-10-(4-amino-1-piperidino)carboniloxicampotecina, TRC
CAS: 185304-42-1 Fórmula molecular: C28 H30 N4 O6 Peso molecular (g/mol): 518.56 SMILES: CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(N)CC6)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4