CAS RN 184161-19-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Glutamina-13C5, TRC
CAS: 184161-19-1 Fórmula molecular: 13C5H10N2O3 Peso molecular (g/mol): 151.11 Sinónimo: (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid-13C5,2-Aminoglutaramic Acid-13C5,Acustasin-13C5,Aesgen 14-13C5,Cebrogen-13C5,Glumin-13C5,L-2-Aminoglutaramidic Acid-13C5,L-Glutamic Acid γ-αmide-13C5,Levoglutamide-13C5,NSC 27421-13C5,Saforis-13C5,Stimulina-13C5,γ-Glutamine-13C5 ; Nombre IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxo(1,2,3,4,5-13C5)ácido pentanoico SMILES: N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O