CAS RN 1835705-59-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl is a conjugate of ligands for E3 and 25-atom-length linker.