CAS RN 183004-94-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster terc-butílico del ácido [(1S,2R)-1-bencil-2-hidroxi-3-[isobutil-[(4-aminofenil)sulfonil]amino]propil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster terc-butílico del ácido [(1S,2R)-1-bencil-2-hidroxi-3-[isobutil-[(4-aminofenil)sulfonil]amino]propil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster terc-butílico del ácido [(1S,2R)-1-bencil-2-hidroxi-3-[isobutil-[(4-aminofenil)sulfonil]amino]propil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.