accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNHNNN

CAS RN 18200-13-0

IUPAC Nombre: N-[2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
Sinónimos: N-[2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
Peso molecular (g/mol): 291.36
Fórmula molecular: C17H17N5
InChi Key: YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC2=C(C1)C=CC=C2NC1=CC=CC=C1C1=NNN=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados