CAS RN 1820-59-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-bifenilo, TRC
CAS: 1820-59-3 Fórmula molecular: C12H6N4O8 Peso molecular (g/mol): 334.2 Sinónimo: 2,2',4,4'-Tetranitrobiphenyl,2,4,2',4'-Tetranitrobiphenyl,NSC 97248 SMILES: NC1Cc2c(C1)cc3c(OCO3)c2