CAS RN 181517-11-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Uracil-13C, 15N2, TRC
CAS: 181517-11-3 Fórmula molecular: C313CH415N2O2 Peso molecular (g/mol): 115.07 Sinónimo: 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-13C,15N2,2,4-Dihydroxypyrimidine-13C,15N2,2,4-Dioxopyrimidine-13C,15N2,2,4-Pyrimidinediol-13C,15N2,2,4-Pyrimidinedione-13C,15N2,4-Hydroxyuracil-13C,15N2,Hybar X-13C,15N2; Nombre IUPAC: pirimidina-2,4(1H,3H)-diona-2-13C-1,3-15N2 SMILES: O=[13C]([15NH]1)[15NH]C=CC1=O